Documentos Principais
697877
Sigma-Aldrich
Tetramethyl(n-propyl)cyclopentadiene
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H20
Número CAS:
Peso molecular:
164.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
adequação da reação
reagent type: ligand
índice de refração
n20/D 1.474
densidade
0.811 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCC1C(C)=C(C)C(C)=C1C
InChI
1S/C12H20/c1-6-7-12-10(4)8(2)9(3)11(12)5/h12H,6-7H2,1-5H3
chave InChI
SQGUQDKNIMNMLY-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
160.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
71.1 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)