459968
1,2,3,4-Tetraphenyl-1,3-cyclopentadiene
95%
Selecione um tamanho
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
180-182 °C (lit.)
grupo funcional
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
C1C(c2ccccc2)=C(c3ccccc3)C(c4ccccc4)=C1c5ccccc5
InChI
1S/C29H22/c1-5-13-22(14-6-1)26-21-27(23-15-7-2-8-16-23)29(25-19-11-4-12-20-25)28(26)24-17-9-3-10-18-24/h1-20H,21H2
chave InChI
JCXLYAWYOTYWKM-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)