Documentos Principais
695831
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-2,4-dioxobutanoate
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H11F3O4
Peso molecular:
288.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
solid
pf
57-61 °C
grupo funcional
ester
fluoro
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C(=O)CC(=O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C13H11F3O4/c1-2-20-12(19)11(18)7-10(17)8-3-5-9(6-4-8)13(14,15)16/h3-6H,2,7H2,1H3
chave InChI
JHVRVXDQXHJMAK-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)