Documentos Principais
695726
Sigma-Aldrich
(R)-3,3′-Di-9-anthracenyl-1,1′-bi-2-naphthol
97%
Sinônimo(s):
(R)-3,3′-Di-9-anthracenyl-[1,1′-binaphthalene]-2,2′-diol
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 1.755,00
R$ 1.755,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 1.755,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C48H30O2
Número CAS:
Peso molecular:
638.75
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.755,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
powder
atividade óptica
[α]22/D +202°, c = 1 in chloroform
pf
125-130 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1c(cc2ccccc2c1-c3c(O)c(cc4ccccc34)-c5c6ccccc6cc7ccccc57)-c8c9ccccc9cc%10ccccc8%10
InChI
1S/C48H30O2/c49-47-41(43-35-19-7-1-13-29(35)25-30-14-2-8-20-36(30)43)27-33-17-5-11-23-39(33)45(47)46-40-24-12-6-18-34(40)28-42(48(46)50)44-37-21-9-3-15-31(37)26-32-16-4-10-22-38(32)44/h1-28,49-50H
chave InChI
XJKZPSCYLJRHEN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Purity excludes solvent of crystallization. May contain up to 10% dichloromethane.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)