Documentos
695335
Sigma-Aldrich
Bis(3,5-di(trifluoromethyl)phenyl)phosphine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H7F12P
Número CAS:
Peso molecular:
458.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
solid
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
pf
69-73 °C
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1cc(Pc2cc(cc(c2)C(F)(F)F)C(F)(F)F)cc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C16H7F12P/c17-13(18,19)7-1-8(14(20,21)22)4-11(3-7)29-12-5-9(15(23,24)25)2-10(6-12)16(26,27)28/h1-6,29H
chave InChI
OTQIBIWGQUJMOM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3