Documentos
695246
Sigma-Aldrich
((4-Trifluoromethyl)phenyl)di-tert-butylphosphine
technical grade, 85%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H22F3P
Número CAS:
Peso molecular:
290.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical grade
Ensaio
85%
forma
solid
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
pf
34-39 °C
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)P(c1ccc(cc1)C(F)(F)F)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H22F3P/c1-13(2,3)19(14(4,5)6)12-9-7-11(8-10-12)15(16,17)18/h7-10H,1-6H3
chave InChI
ILWCCADVRXVLTN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
111.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
43.9 °C