Documentos Principais
694991
Sigma-Aldrich
5-Hexenylboronic acid
Sinônimo(s):
Hex-5-enylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H13BO2
Número CAS:
Peso molecular:
127.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Formulário
solid
pf
67-73 °C
grupo funcional
allyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)CCCCC=C
InChI
1S/C6H13BO2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h2,8-9H,1,3-6H2
chave InChI
JXFKAWIGNACKQN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
may contain varying amounts of anhydride
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)