Documentos Principais
694819
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-methylbenzoic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H7ClO2
Número CAS:
Peso molecular:
170.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
168-173 °C
grupo funcional
carboxylic acid
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(Cl)cc1C(O)=O
InChI
1S/C8H7ClO2/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
chave InChI
CSAPESWNZDOAFU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)