Documentos Principais
694738
Sigma-Aldrich
2-Amino-3-iodo-5-nitropyridine
97%
Sinônimo(s):
3-Iodo-5-nitro-2-pyridinamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H4IN3O2
Número CAS:
Peso molecular:
265.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
231-236 °C
grupo funcional
iodo
nitro
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ncc(cc1I)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H4IN3O2/c6-4-1-3(9(10)11)2-8-5(4)7/h1-2H,(H2,7,8)
chave InChI
FEADVZZIWYNCBF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Useful starter in azaindole chemistry.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Isao Takemura et al.
Organic letters, 6(15), 2503-2505 (2004-07-17)
[reaction: see text] Concise synthesis of defucogilvocarcin M was achieved via the [2 + 2 + 2] approach to beta-phenylnaphthalene structure.