Documentos Principais
694487
Sigma-Aldrich
2-Methyl-5-nitrobenzenesulfonyl chloride
97%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 509,00
R$ 509,00
Previsão de entrega em13 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 509,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H6ClNO4S
Número CAS:
Peso molecular:
235.64
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 509,00
Previsão de entrega em13 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
p.e.
135-137 °C/0.7 mmHg
pf
41-45 °C
grupo funcional
nitro
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1S(Cl)(=O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6ClNO4S/c1-5-2-3-6(9(10)11)4-7(5)14(8,12)13/h2-4H,1H3
chave InChI
WPGVQDHXOUAJBW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)