694096
2-Butynyl p-toluenesulfonate
96%
Sinônimo(s):
2-Butynyl 4-methylbenzenesulfonate
Ensaio
96%
forma
solid
pf
47-51 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC#CCOS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C11H12O3S/c1-3-4-9-14-15(12,13)11-7-5-10(2)6-8-11/h5-8H,9H2,1-2H3
chave InChI
HGZKJNHJABSJTC-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)