694037
Cesium pivalate
98%
Sinônimo(s):
Cesium 2,2-dimethylpropanoate, Cesium trimethylacetate
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
98%
Formulário
powder
pf
344-348 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Cs+].CC(C)(C)C([O-])=O
InChI
1S/C5H10O2.Cs/c1-5(2,3)4(6)7;/h1-3H3,(H,6,7);/q;+1/p-1
chave InChI
LGVUAXNPXVXCCW-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- Fluoren-9-one derivatives by cyclocarbonylation of o-halobiaryls in the presence of palladium catalyst[1].
- Fused heterocycles (dihydrobenzofurans and indolines) from o-bromo phenol and aniline precursors via Pd-catalyzed intramolecular coupling of two C(sp3)-H bonds[3].
- Amides and esters derivatives containing a quaternary β-carbon atom by Pd-catalyzed C-H activation and amino/alkoxycarbonylation reaction[4].
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?