Documentos Principais
694002
Sigma-Aldrich
Ethyl 6-(diethylphosphono)hexanoate
97%
Sinônimo(s):
6-(Diethylphosphono)-hexanoic acid ethyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H25O5P
Número CAS:
Peso molecular:
280.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.441
p.e.
114-118/0.3 mmHg
densidade
1.040 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)CCCCCP(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C12H25O5P/c1-4-15-12(13)10-8-7-9-11-18(14,16-5-2)17-6-3/h4-11H2,1-3H3
chave InChI
YFXDHFXPPUPIKR-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)