Documentos Principais
692727
Sigma-Aldrich
1H-Indazole-5-boronic acid pinacol ester
95%
Sinônimo(s):
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indazole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H17BN2O2
Número CAS:
Peso molecular:
244.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
95%
Formulário
powder
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc3[nH]ncc3c2
InChI
1S/C13H17BN2O2/c1-12(2)13(3,4)18-14(17-12)10-5-6-11-9(7-10)8-15-16-11/h5-8H,1-4H3,(H,15,16)
chave InChI
SAGPUUKLGWNGOS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)