Documentos Principais
692085
Sigma-Aldrich
6-Methoxy-2-pyridinecarbonitrile
97%
Sinônimo(s):
2-Cyano-6-methoxypyridine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H6N2O
Número CAS:
Peso molecular:
134.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
62-67 °C
cadeia de caracteres SMILES
COc1cccc(n1)C#N
InChI
1S/C7H6N2O/c1-10-7-4-2-3-6(5-8)9-7/h2-4H,1H3
chave InChI
LTSUUWWSGRKYFO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)