Documentos Principais
691739
Sigma-Aldrich
3-Chloroisatoic anhydride
95%
Sinônimo(s):
3-Chloro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H4ClNO3
Número CAS:
Peso molecular:
197.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
227-232 °C
grupo funcional
chloro
ester
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cccc2C(=O)OC(=O)Nc12
InChI
1S/C8H4ClNO3/c9-5-3-1-2-4-6(5)10-8(12)13-7(4)11/h1-3H,(H,10,12)
chave InChI
ORYNBDLURYDZFM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)