Documentos Principais
690538
Sigma-Aldrich
3-Aminocrotononitrile
Arxada quality, ≥96.0% (based on DM, GC, KF)
Sinônimo(s):
3-Amino-2-butenenitrile, 3-Iminobutyronitrile, Diacetonitrile
About This Item
Fórmula linear:
H2N(CH3)=CHCN
Número CAS:
Peso molecular:
82.10
Beilstein:
1719815
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥96.0% (based on DM, GC, KF)
Formulário
flakes
qualidade
Arxada quality
fabricante/nome comercial
Arxada AG
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C\C(N)=C/C#N
InChI
1S/C4H6N2/c1-4(6)2-3-5/h2H,6H2,1H3/b4-2+
chave InChI
DELJOESCKJGFML-DUXPYHPUSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)