Documentos
690422
Sigma-Aldrich
2-Bromocyclohexanone
≥90% (GC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H9BrO
Número CAS:
Peso molecular:
177.04
Beilstein:
1071730
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥90% (GC)
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.512
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
BrC1CCCCC1=O
InChI
1S/C6H9BrO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5H,1-4H2
chave InChI
KDXYEWRAWRZXFT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3