690325
D-Valinamide hydrochloride
97%
Sinônimo(s):
(R)-2-Amino-3-methylbutanamide hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
96.5-103.5% (AT)
97%
forma
powder
atividade óptica
[α]/D -26±1.5°, c = 1% in H2O
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CC(C)[C@@H](N)C(N)=O
InChI
1S/C5H12N2O.ClH/c1-3(2)4(6)5(7)8;/h3-4H,6H2,1-2H3,(H2,7,8);1H/t4-;/m1./s1
chave InChI
XFCNYSGKNAWXFL-PGMHMLKASA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)