Documentos
689610
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-nitropyridine
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H3BrN2O2
Número CAS:
Peso molecular:
202.99
Beilstein:
120826
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥94.0% (GC)
95%
forma
solid
perda
≤5% loss on drying
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccnc(Br)c1
InChI
1S/C5H3BrN2O2/c6-5-3-4(8(9)10)1-2-7-5/h1-3H
chave InChI
AFVITJKRFRRQKT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3