Documentos Principais
68940
Sigma-Aldrich
Dichloro(methyl)propylsilane
≥97.0% (GC)
Sinônimo(s):
Methyl-propyl-dichlorosilane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H10Cl2Si
Número CAS:
Peso molecular:
157.11
Beilstein:
1733841
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥97.0% (GC)
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.420
densidade
1.046 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC[Si](C)(Cl)Cl
InChI
1S/C4H10Cl2Si/c1-3-4-7(2,5)6/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
GNVPGBIHGALKRR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
80.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
27 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)