Documentos Principais
689084
Sigma-Aldrich
2-(4-Benzyl-1-piperazinyl)-1-phenylethanone hydrobromide
96%
Sinônimo(s):
α-(4-Benzylpiperazinyl)acetophenone hydrobromide, N-Benzoylmethyl-N′-benzylpiperazine hydrobromide
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 1.261,00
R$ 1.261,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 1.261,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H22N2O · xHBr
Número CAS:
Peso molecular:
294.39 (free base basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.261,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.5% (HPLC)
96%
Formulário
powder
Impurezas
≤5.0% water
grupo funcional
ketone
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
Br.O=C(CN1CCN(CC1)Cc2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H22N2O.BrH/c22-19(18-9-5-2-6-10-18)16-21-13-11-20(12-14-21)15-17-7-3-1-4-8-17;/h1-10H,11-16H2;1H
chave InChI
BYGQOUUMIHHYAW-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)