689017
N-[(2S)-2-Pyrrolidinylmethyl]-trifluoromethanesulfonamide
≥98.5% (T)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98.5% (T)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D +13±1°, c = 1 in methanol
pureza óptica
ee: ≥98.5%
grupo funcional
amine
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)S(=O)(=O)NC[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C6H11F3N2O2S/c7-6(8,9)14(12,13)11-4-5-2-1-3-10-5/h5,10-11H,1-4H2/t5-/m0/s1
chave InChI
RIWFUAUXWIEOTK-YFKPBYRVSA-N
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)