688738
Basolite® A100
produced by BASF
Sinônimo(s):
Aluminum terephthalate, MIL-53(Al)
About This Item
Produtos recomendados
grau
produced by BASF
Nível de qualidade
Formulário
tablet
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
área da superfície
1100-1500 m2/g
Distribuição do tamanho da partícula
31.55 μm (D50)
densidade volumétrica
0.4 g/cm3
categoria alternativa mais ecológica
, Enabling
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Metal-organic frameworks (MOFs) are porous, crystalline materials composed of metal ions bound by organic ligands.