Documentos Principais
688312
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3-dodecylthiophene
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H27BrS
Número CAS:
Peso molecular:
331.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.509
densidade
1.105 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCc1ccsc1Br
InChI
1S/C16H27BrS/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-15-13-14-18-16(15)17/h13-14H,2-12H2,1H3
chave InChI
IMILVTHOOISGRW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.