688053
Tris(4-carbazoyl-9-ylphenyl)amine
97%
Sinônimo(s):
TCTA
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
179-183 °C
Energia orbital
HOMO 5.7 eV
LUMO 2.4 eV
Desempenho do dispositivo OLED
ITO/NPD/TCTA/BCPO:Ir(piq)3 (7-8%)/BCP/Alq3/LiF/Al
- Color: red
- Max. Luminance: 24529 Cd/m2
- Max. EQE: 17 %
- Turn-On Voltage: 2.7 V
ITO/NPD/TCTA/BCPO:Ir(ppy)3 (7-8%)/BCP/Alq3/LiF/Al
- Color: green
- Max. Luminance: 207839 Cd/m2
- Max. EQE: 21.6 %
- Turn-On Voltage: 2.1 V
ITO/PEDOT:PSS/NPD/TCTA/m-CBTZ:FIrpic (10 wt%)/DPPS/TAZ/LiF/Al
- Color: blue
- Max. Luminance: 29500 Cd/m2
- Max. EQE: 8.8 %
- Turn-On Voltage: 3.5 V
ITO/PEDOT:PSS/NPD/TCTA/m-CBTZ:Ir(Bt)2(acac) (10%)/TPBI/LiF/Al
- Color: yellow
- Max. Luminance: 106000 Cd/m2
- Max. EQE: 17.5 %
- Turn-On Voltage: 3 V
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc2c(c1)n(-c3ccc(cc3)N(c4ccc(cc4)-n5c6ccccc6c7ccccc57)c8ccc(cc8)-n9c%10ccccc%10c%11ccccc9%11)c%12ccccc2%12
InChI
1S/C54H36N4/c1-7-19-49-43(13-1)44-14-2-8-20-50(44)56(49)40-31-25-37(26-32-40)55(38-27-33-41(34-28-38)57-51-21-9-3-15-45(51)46-16-4-10-22-52(46)57)39-29-35-42(36-30-39)58-53-23-11-5-17-47(53)48-18-6-12-24-54(48)58/h1-36H
chave InChI
AWXGSYPUMWKTBR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.