Documentos Principais
687928
Sigma-Aldrich
2-Ethylbenzoyl chloride
97%
About This Item
Fórmula linear:
C2H5C6H4COCl
Número CAS:
Peso molecular:
168.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.545
densidade
1.127 g/mL at 25 °C
grupo funcional
acyl chloride
cadeia de caracteres SMILES
CCc1ccccc1C(Cl)=O
InChI
1S/C9H9ClO/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9(10)11/h3-6H,2H2,1H3
chave InChI
PJGFNNXYKMSCCU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)