Documentos Principais
687472
Sigma-Aldrich
Sodium palmitate-2,4,6,8,10,12,14,16-13C8, 2,2-d2
≥97 atom % D, ≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
Sinônimo(s):
Hexadecanoic acid-2,4,6,8,10,12,14,16-13C8, 2,2-d2 sodium salt, Palmitic acid-2,4,6,8,10,12,14,16-13C8, 2,2-d2 sodium salt, Sodium hexadecanoate-2,4,6,8,10,12,14,16-13C8, 2,2-d2
About This Item
Fórmula linear:
13CH3(CH213CH2)6CH213CD2CO2Na
Peso molecular:
288.36
Código UNSPSC:
12142201
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
≥97 atom % D
Ensaio
≥98% (CP)
Formulário
flakes
alteração de massa
M+10
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13C]([2H])([2H])C(O[Na])=O
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
402.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
206 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)