Documentos
686387
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-hydroxypyridine
97%
Sinônimo(s):
3-Bromo-2(1H)-pyridinone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H4BrNO
Número CAS:
Peso molecular:
174.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
179-183 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ncccc1Br
InChI
1S/C5H4BrNO/c6-4-2-1-3-7-5(4)8/h1-3H,(H,7,8)
chave InChI
YDUGVOUXNSWQSW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Jonita Stankevičiūtė et al.
Scientific reports, 6, 39129-39129 (2016-12-17)
Pyridinols and pyridinamines are important intermediates with many applications in chemical industry. The pyridine derivatives are in great demand as synthons for pharmaceutical products. Moreover, pyridines are used either as biologically active substances or as building blocks for polymers with