Documentos Principais
685658
Sigma-Aldrich
N-Boc-pyrrole-2-carboxaldehyde
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H13NO3
Número CAS:
Peso molecular:
195.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
49-53 °C
grupo funcional
aldehyde
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1cccn1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H13NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-5-8(11)7-12/h4-7H,1-3H3
chave InChI
NSHLHMBABZKJHP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
225.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
107.2 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)