Documentos
684953
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-2-methylbenzaldehyde
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H7FO
Número CAS:
Peso molecular:
138.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.5260
densidade
1.144 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1ccc(F)cc1C
InChI
1S/C8H7FO/c1-6-4-8(9)3-2-7(6)5-10/h2-5H,1H3
chave InChI
ADCFIKGEGWFWEA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
180.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
82.2 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Synthesis of selective aldosterone synthase inhibitors using Wittig reaction with heterocyclic aldehydes described in study by Hartmann et al.