684503
[6,6]-Pentadeuterophenyl C61 butyric acid methyl ester
99.5%, 99.5 atom % D
Sinônimo(s):
1-[3-(Methoxycarbonyl)propyl]-1-pentadeuterophenyl-[6.6] C61, 3′-(Phenyl-d5) 3′H-cyclopropyl[1,9] [5,6]fullerene-C60-Ih-3′-butanoic acid methyl ester, d5-PCBM
About This Item
Produtos recomendados
descrição
functionalized fullerene
pureza isotópica
99.5 atom % D
Ensaio
99.5%
forma
powder
alteração de massa
M+5
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C2(CCCC(=O)OC)[C]3=4c5c6c7c8c9c%10c(c%11c%12c3c%13c5c%14c%15c6c%16c7c%17c9c%18c%19c%10c%20c%11c%21c%12c%22c%13c%23c%14c%24c%15c%25c%16c%26c%17c%18c%27c%28c%19c%20c%29c%21c%30c%22c%23c%31c%24c%32c%25c%26c%27c%33c%28c%29c%30c%31c%32%33)[C]2=48
InChI
1S/C72H14O2/c1-74-11(73)8-5-9-70(10-6-3-2-4-7-10)71-66-58-50-40-30-22-14-12-13-16-20-18(14)26-34-28(20)38-32-24(16)25-17(13)21-19-15(12)23(22)31-37-27(19)35-29(21)39-33(25)43-42(32)52-46(38)56-48(34)54(44(50)36(26)30)62(66)64(56)68-60(52)61-53(43)47(39)57-49(35)55-45(37)51(41(31)40)59(58)67(71)63(55)65(57)69(61)72(68,70)71/h2-4,6-7H,5,8-9H2,1H3/i2D,3D,4D,6D,7D
chave InChI
FIGVSQKKPIKBST-QRKCWBMQSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Progress in bulk heterojunction photodiodes since 1995 has improved device performance and widened research scope.
PCBM-based n-type semiconductors - Find p- and n-type organic semiconductors available with PCBM library & properties.
Find various photovoltaic and bioscience-based applications of fullerenes.
SWCNTs show promise in FETs, solar cells, and photodetectors due to their ultrafast charge transport mobility.