Documentos Principais
658847
Sigma-Aldrich
(1,2-Methanofullerene C60)-61-carboxylic acid
97% (HPLC)
Selecione um tamanho
25 MG
R$ 2.851,00
R$ 2.851,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 MG
R$ 2.851,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C62H2O2
Número CAS:
Peso molecular:
778.68
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
R$ 2.851,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
descrição
functionalized fullerene
Ensaio
97% (HPLC)
Formulário
powder
grupo funcional
carboxylic acid
Descrição geral
Behavior of the fullerene derivative in non aqueous capillary electrophoresis has been studied.[1]
Aplicação
Reagent for preparation of fullerene derivatives.[2][3] Interaction of C60 fullerence derivative with L-histidine was studied in detail. The quantum chemical calculations were focused on the enantioselective binding between the two.[4] (1,2-Methanofullerene C60)-61-carboxylic acid may find potential application in biomedical and cosmetics.[1][2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Non-aqueous capillary electrophoresis separation of fullerenes and C60 fullerene derivatives."
Astefanei A, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 404(2), 307-313 (2012)
F. Diederich et al.
Chemical Society Reviews, 23, 243-243 (1994)
Computational study of enantioselective interaction between C60 fullerene and its derivatives with L-histidine.
Lala B, et al.
Journal of Molecular Modeling, 13(4), 531-536 (2007)
L. Isaacs et al.
Helvetica Chimica Acta, 76, 2454-2454 (1993)
Artigos
Find various photovoltaic and bioscience-based applications of fullerenes.