Documentos Principais
684481
Sigma-Aldrich
[6,6]-Phenyl-C61 butyric acid octyl ester
≥99%
Sinônimo(s):
1-(3-Octoxycarbonylpropyl)-1-phenyl-[6.6]C61, PCBO, [60]PCB-C8
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C79H28O2
Número CAS:
Peso molecular:
1009.07
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
descrição
functionalized fullerene
Ensaio
≥99%
Formulário
powder
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCOC(=O)CCCC2(c1ccccc1)[C]3=4c5c6c7c8c9c%10c(c%11c%12c3c%13c5c%14c%15c6c%16c7c%17c9c%18c%19c%10c%20c%11c%21c%12c%22c%13c%23c%14c%24c%15c%25c%16c%26c%17c%18c%27c%28c%19c%20c%29c%21c%30c%22c%23c%31c%24c%32c%25c%26c%27c%33c%28c%29c%30c%31c%32%33)[C]2=48
InChI
1S/C59H38O2/c1-2-3-4-5-6-10-26-61-38(60)14-11-25-57(27-12-8-7-9-13-27)58-36-23-24-37-35-22-20-33-31-18-16-29-28-15-17-30-32-19-21-34(36)45-43(32)48-41(30)39(28)47-40(29)42(31)49-44(33)46(35)56(59(37,57)58)54-52(49)50(47)51(48)53(54)55(45)58/h7-9,12-13,15-24H,2-6,10-11,14,25-26H2,1H3/t57-,58-,59+
chave InChI
BRVSNRNVRFLFLL-PWHDIVFGSA-N
Aplicação
Soluble n-channel organic semiconductor.[1]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Zheng, L.; Zhou, Q.
The Journal of Physical Chemistry B, 108, 11921-11921 (2004)
Artigos
Progress in bulk heterojunction photodiodes since 1995 has improved device performance and widened research scope.
PCBM-based n-type semiconductors - Find p- and n-type organic semiconductors available with PCBM library & properties.
Find various photovoltaic and bioscience-based applications of fullerenes.
Organic materials in optoelectronic devices like LEDs and solar cells are of significant academic and commercial interest.
Ver tudo