684252
Topiramate-13C6
endotoxin tested, 99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
98% (CP)
forma
powder
adequação
endotoxin tested
alteração de massa
M+6
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)O[13C@@H]2[13CH2]O[13C@@]3([13CH2]OS(N)(=O)=O)OC(C)(C)O[13C@H]3[13C@@H]2O1
InChI
1S/C12H21NO8S/c1-10(2)18-7-5-16-12(6-17-22(13,14)15)9(8(7)19-10)20-11(3,4)21-12/h7-9H,5-6H2,1-4H3,(H2,13,14,15)/t7-,8-,9+,12+/m1/s1/i5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,12+1
chave InChI
KJADKKWYZYXHBB-OYKWVVKKSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Endotoxin testing is done on the bulk form of the product before subdivision packaging. This bulk test does not guarantee that the subdivision or repackaged aliquot is endotoxin-free when it is received or used by the customer and does not imply suitability for any particular purpose. If the product must be endotoxin-free for the intended application, the product should be tested prior to actual use.
Embalagem
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3