Documentos Principais
683884
Sigma-Aldrich
2-Cyanophenylboronic acid pinacol ester
97%
Sinônimo(s):
2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H16BNO2
Número CAS:
Peso molecular:
229.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
85-90 °C
grupo funcional
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccccc2C#N
InChI
1S/C13H16BNO2/c1-12(2)13(3,4)17-14(16-12)11-8-6-5-7-10(11)9-15/h5-8H,1-4H3
chave InChI
SKQNWSBNAIOCOC-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)