Documentos Principais
682713
Sigma-Aldrich
3-Nitrophenylboronic acid L-tartaric acid ester solution
1.0 M in THF
Sinônimo(s):
2-(3-Nitrophenyl)-1,3,2-dioxaborolane-4R,5R-dicarboxylic acid, L-TarB-NO2
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H8BNO8
Número CAS:
Peso molecular:
280.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]22/D +9.0°, neat
concentração
1.0 M in THF
índice de refração
n20/D 1.4508
densidade
1.0525 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@@H]1OB(O[C@H]1C(O)=O)c2cccc(c2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H8BNO8/c13-9(14)7-8(10(15)16)20-11(19-7)5-2-1-3-6(4-5)12(17)18/h1-4,7-8H,(H,13,14)(H,15,16)/t7-,8-/m1/s1
chave InChI
DKYPDMHYDHHGRL-HTQZYQBOSA-N
Aplicação
In conjunction with NaBH4, this Lewis acid reduces prochiral alkyl aryl ketones with excellent enantioselectivity.[1][2]
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-0.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
-17.78 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Kim, J.; Singaram, B.
Tetrahedron Letters, 47, 3901-3901 (2006)
Kim, J. et al.
Organic Process Research & Development, 10, 949-949 (2006)