Documentos Principais
682683
Sigma-Aldrich
2,4,6-Triisopropylphenylboronic acid methyl ester
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H29BO2
Número CAS:
Peso molecular:
276.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
96%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.484
densidade
0.913 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
COB(OC)c1c(cc(cc1C(C)C)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C17H29BO2/c1-11(2)14-9-15(12(3)4)17(18(19-7)20-8)16(10-14)13(5)6/h9-13H,1-8H3
chave InChI
KRQWDHHDTSORLQ-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)