682527
6-(Ferrocenyl)hexanethiol
Sinônimo(s):
FHT, 6-(Mercaptohexyl)ferrocene
About This Item
Produtos recomendados
p.e.
321-353 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.SCCCCCC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C11H17S.C5H5.Fe/c12-10-6-2-1-3-7-11-8-4-5-9-11;1-2-4-5-3-1;/h4-5,8-9,12H,1-3,6-7,10H2;1-5H;
chave InChI
YENJERDZPAXYRX-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.