Documentos Principais
681725
Sigma-Aldrich
(2-Benzyloxyphenyl)acetic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H14O3
Número CAS:
Peso molecular:
242.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
91-95 °C
grupo funcional
carboxylic acid
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)Cc1ccccc1OCc2ccccc2
InChI
1S/C15H14O3/c16-15(17)10-13-8-4-5-9-14(13)18-11-12-6-2-1-3-7-12/h1-9H,10-11H2,(H,16,17)
chave InChI
VFYKRBZHJFJOGQ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)