Documentos Principais
681318
Sigma-Aldrich
N-Boc-piperidine-3-methanol
97%
Sinônimo(s):
1,1-Dimethylethyl 3-(hydroxymethyl)-1-piperidinecarboxylate, 3-(Hydroxymethyl)-N-(tert-butoxycarbonyl)piperidine, N-Boc-3-(hydroxymethyl)piperidine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H21NO3
Número CAS:
Peso molecular:
215.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
77-81 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(CO)C1
InChI
1S/C11H21NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-6-4-5-9(7-12)8-13/h9,13H,4-8H2,1-3H3
chave InChI
OJCLHERKFHHUTB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for synthesis of:
  • Pim-1 inhibitors
  • Vasopressin1b receptor antagonists
  • CXCR4 antagonists as anti-HIV agents
  • Amide CCR5 antagonist
  • PSSRI-based inhibitors of S. aureus multidrug efflux pumps
  • Human GnRH receptor antagonists
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)