Documentos Principais
681148
Sigma-Aldrich
3-(3-Bromophenyl)propionic acid
96%
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H4CH2CH2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
229.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
96%
Formulário
solid
pf
72-76 °C
grupo funcional
bromo
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C9H9BrO2/c10-8-3-1-2-7(6-8)4-5-9(11)12/h1-3,6H,4-5H2,(H,11,12)
chave InChI
DWKWMFSWLCIMKI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)