Documentos
681121
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-methylphenol
97%
Sinônimo(s):
4-Bromo-o-cresol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H7BrO
Número CAS:
Peso molecular:
187.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
forma
solid
pf
63-67 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(Br)ccc1O
InChI
1S/C7H7BrO/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4,9H,1H3
chave InChI
IWJGMJHAIUBWKT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3