Documentos Principais
722480
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-methylphenol
95%
Selecione um tamanho
10 G
R$ 1.973,00
R$ 1.973,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 G
R$ 1.973,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H7BrO
Número CAS:
Peso molecular:
187.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.973,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
75-80 °C
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(Br)cc1O
InChI
1S/C7H7BrO/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4,9H,1H3
chave InChI
OONJCAWRVJDVBB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)