Documentos Principais
680931
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-fluoro-1-nitrobenzene
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H3BrFNO2
Número CAS:
Peso molecular:
220.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
84-88 °C
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(Br)cc1F
InChI
1S/C6H3BrFNO2/c7-4-1-2-6(9(10)11)5(8)3-4/h1-3H
chave InChI
VQCWSOYHHXXWSP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Building block for fused aromatic and heteroaromatic compounds[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
European Journal of Organic Chemistry, 2956-2956 (2006)