Documentos Principais
680664
Sigma-Aldrich
3-Bromo-5-formyl-2-methoxyphenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H8BBrO4
Número CAS:
Peso molecular:
258.86
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Formulário
solid
pf
200-211 °C
grupo funcional
aldehyde
bromo
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1c(Br)cc(C=O)cc1B(O)O
InChI
1S/C8H8BBrO4/c1-14-8-6(9(12)13)2-5(4-11)3-7(8)10/h2-4,12-13H,1H3
chave InChI
UUPRSFVSYMWVRC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
May contain varying amounts of anhydride.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)