Documentos Principais
680508
Sigma-Aldrich
N-(4-Bromophenyl)methanesulfonamide
97%
Sinônimo(s):
4-(Methylsulfonylamido)bromobenzene
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H4NHSO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
250.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
137-141 °C
cadeia de caracteres SMILES
CS(=O)(=O)Nc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H8BrNO2S/c1-12(10,11)9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5,9H,1H3
chave InChI
KKOIRAFXKFYZHQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Sulfonyl chlorides are often chosen as building blocks in medicinal chemistry for their ability to easily react with heterocyclic amines to create complex sulfonamides.