Documentos Principais
680419
Sigma-Aldrich
4-Bromobenzyl methyl ether
97%
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H4CH2OCH3
Número CAS:
Peso molecular:
201.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.5470 (lit.)
pb
110-112 °C/8 mmHg (lit.)
pf
-15 °C (lit.)
densidade
1.406 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ether
cadeia de caracteres SMILES
COCc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H9BrO/c1-10-6-7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,6H2,1H3
chave InChI
JIMMXGXOJQXOQA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
223.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
106.1 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)