Documentos Principais
680060
Sigma-Aldrich
6-Chloro-2-fluoropurine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H2ClFN4
Número CAS:
Peso molecular:
172.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
forma
solid
pf
157-162 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1nc(Cl)c2nc[nH]c2n1
InChI
1S/C5H2ClFN4/c6-3-2-4(9-1-8-2)11-5(7)10-3/h1H,(H,8,9,10,11)
chave InChI
UNRIYCIDCQDGQE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)