Documentos Principais
680052
Sigma-Aldrich
3-Chloropyridine-2-carboxylic acid
97%
Sinônimo(s):
3-Chloropicolinic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H4ClNO2
Número CAS:
Peso molecular:
157.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
131 °C (dec.)
grupo funcional
carboxylic acid
chloro
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ncccc1Cl
InChI
1S/C6H4ClNO2/c7-4-2-1-3-8-5(4)6(9)10/h1-3H,(H,9,10)
chave InChI
XTMUXJBJCMRWPG-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)